Få mere at vide
Piperine, TRC
Artikelnummer. 30421030
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30421030 1 g
1 options
Artikelnummer. 30421030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4830001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperine
CAS 94-62-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H19 N O3
Mængde 1 g
Synonym Piperidine','1-[(2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]- (9CI), Piperidine','1-[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]-','(E,E)-, Piperidine','1-piperoyl-','(E,E)- (8CI), Piperine (6CI), (E,E)-1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, (E,E)-5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoylpiperidide, 1-Piperoylpiperidine, Bioperine, NSC 21727, Piperin, 2,4-Pentadien-1-one','5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-(1-piperidinyl)-','(2E,4E)-
InChI formel InChI=1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
SMIL O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
IUPAC navn (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-piperidin-1-ylpenta-2,4-dien-1-one
Molekylvægt (g/mol) 285.34
Formel vægt 285.1365
Procent renhed >95