Få mere at vide
Piperine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15834591
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15834591 10 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15834591 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8210360010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 94-62-2
Smeltepunkt 127°C to 130°C
MDL nummer MFCD00005839
Mængde 10 g
Synonym Piperine, 1-Piperoylpiperidine, Piperine
Molekylvægt (g/mol) 285.34