Få mere at vide
Piperine, 98%
Description
Piperin bruges til at øge biotilgængeligheden af nogle lægemidler og næringsstoffer, det bruges som medicin mod malaria og kolera, mavebesvær, kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
bruges som medicin mod malaria og kolera, mavebesvær, kræft.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,04g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Piperine |
| Smeltepunkt | 128 °C til 133 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 90741 |
| Merck Index | 14,7472 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (0,04 g/L). |
| Formel vægt | 285.34 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.