Få mere at vide
Piperine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Piperin bruges til at øge biotilgængeligheden af nogle lægemidler og næringsstoffer, det bruges som medicin mod malaria og kolera, mavebesvær, kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
bruges som medicin mod malaria og kolera, mavebesvær, kræft.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,04g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperine |
| Smeltepunkt | 128°C to 133°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 90741 |
| Merck Index | 14,7472 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water(0.04g/L). |
| Formel vægt | 285.34 |
| Procent renhed | 98% |