Få mere at vide
Piperine, 98%
Artikelnummer. 11405613
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405613 5 g 5g
11415613 25 g 25g
11425613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405613 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13510.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94-62-2 | C17H19NO3 | 285,34 g/mol
Piperin bruges til at øge biotilgængeligheden af nogle lægemidler og næringsstoffer, det bruges som medicin mod malaria og kolera, mavebesvær, kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Piperine bruges til at øge biotilgængeligheden af nogle lægemidler og næringsstoffer, det
bruges som medicin mod malaria og kolera, mavebesvær, kræft.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,04g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-62-2
Molekylær formel C17H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 285.34
MDL nummer MFCD00005839
InChI nøgle MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Synonym piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
PubChem CID 638024
ChEBI CHEBI:28821
IUPAC navn (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-piperidin-1-ylpenta-2,4-dien-1-on
SMIL O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperine
Smeltepunkt 128°C to 133°C
Mængde 5 g
Beilstein 90741
Merck Index 14,7472
Opløselighedsinformation Soluble in water(0.04g/L).
Formel vægt 285.34
Procent renhed 98%