Få mere at vide
Piperine, 98%
Artikelnummer. 10367462 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367462 5 g Glasflaske 5g
10036082 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367462 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381450050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00 DKK
    294.65 DKK / 5g
    Spare 56.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 94-62-2 | C17H19NO3 | 285,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-62-2
Molekylær formel C17H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 285.34
MDL nummer MFCD00005839
InChI nøgle MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Synonym piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
PubChem CID 638024
ChEBI CHEBI:28821
IUPAC navn (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-piperidin-1-ylpenta-2,4-dien-1-on
SMIL O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperine
Smeltepunkt 128,0 °C til 132,0 °C
Farve Tan til hvid eller Tan-gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 7584
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 40 mg/l (18 °C). Andre opløseligheder: 1g/15 ml alkohol - 1 g/1,7 ml kloroform, 1 g/36 ml ether, opløselig i benzen og eddikesyre, praktisk talt uopløselig i petroleumsether
Formel vægt 285.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /