Få mere at vide
Piperidolate, MedChemExpress
Beskrivelse
Piperidolate is an antimuscarinic, inhibits intestinal cramp induced by acetylcholine (rats and dogs).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperidolate |
| Fysisk form | Viscous Liquid |
| CAS | 82-98-4 |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 200 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H25NO2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (463.78 mM) |
| SMIL | O=C(OC1CN(CC)CCC1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
| Vis mere |