missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Piperidolate hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481446
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481446 200 mg
16458536 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16481446 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0962

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Piperidolate hydrochloride is an antimuscarinic, inhibits intestinal cramp induced by acetylcholine (rats and dogs).

Piperidolate hydrochloride is an antimuscarinic, inhibits intestinal cramp induced by acetylcholine (rats and dogs).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Piperidolate hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 129-77-1
Farve White
Mængde 200 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H26ClNO2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (138.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (88.92 mM)
SMIL O=C(OC1CN(CC)CCC1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 359.89
Formel vægt 359.89
Procent renhed 99.9%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.