Få mere at vide
Piperidione, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperidione |
| CAS | 77-03-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Piperidione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H15 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3,3-Diethyl-2,4-dioxopiperidine, 3,3-Diethylpiperidine-2,4-dione, Ascron, Dihyprylon, Dihyprylone, NSC 75628, Nu 1510, Piperidion, Piperidione, Sedulon, Tusseval, 2,4-Piperidinedione, 3,3-diethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c1-3-9(4-2)7(11)5-6-10-8(9)12/h3-6H2,1-2H3,(H,10,12) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCC1(CC)C(=O)CCNC1=O |
| Vis mere |