Få mere at vide
Piperidino(4-piperidinyl)methanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10535733
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10535733 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10041692 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10535733 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01170CB
Kemiske identifikatorer
CAS 63214-58-4
Molekylær formel C11H21N2O
Molekylvægt (g/mol) 197.30
MDL nummer MFCD03372500
InChI nøgle JFHHGGAQABVJIF-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-piperidin-4-ylcarbonyl piperidine, piperidin-1-yl piperidin-4-yl methanone, piperidino 4-piperidinyl methanone, 1-piperidine-4-carbonyl piperidine, 4-piperidine-1-carbonyl piperidine, piperidin-4-yl-piperidin-1-yl-methanone, methanone,1-piperidinyl-4-piperidinyl, 1-piperidin-4-yl carbonyl piperidine, piperidine, 1-4-piperidinylcarbonyl
PubChem CID 2794688
SMIL O=C(C1CC[NH2+]CC1)N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperidino(4-piperidinyl)methanone
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn piperidin-1-yl(piperidin-4-yl)methanon
Formel vægt 196.29
Procent renhed 97%