Learn More
(Piperidino-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. p-3075183
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
250mg
Product Code. 10045652
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07116CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 690631-99-3
Molekylær formel C11H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 192.262
MDL nummer MFCD05865147
InChI nøgle VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
PubChem CID 2794792
IUPAC navn (6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl)methanol
SMIL C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale (Piperidino-3-pyridinyl)methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 192.26
Procent renhed 97%