Få mere at vide
(Piperidino-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279742
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10279742 1 g 1g
10045652 250 mg 250mg
10265554 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10279742 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO07116DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 690631-99-3
Molekylær formel C11H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 192.262
MDL nummer MFCD05865147
InChI nøgle VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
PubChem CID 2794792
IUPAC navn (6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl)methanol
SMIL C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale (Piperidino-3-pyridinyl)methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 192.26
Procent renhed 97%