Få mere at vide
(Piperidino-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10045652
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10045652 250 mg 250mg
10279742 1 g 1g
10265554 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10045652 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07116CB
Kemiske identifikatorer
CAS 690631-99-3
Molekylær formel C11H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 192.262
MDL nummer MFCD05865147
InChI nøgle VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
PubChem CID 2794792
IUPAC navn (6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl)methanol
SMIL C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Piperidino-3-pyridinyl)methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 192.26
Procent renhed 97%