Få mere at vide
Piperidino(3-piperidinyl)methanonhydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10350703
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10350703 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10366352 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10350703 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01165CB
Kemiske identifikatorer
CAS 40576-21-4
Molekylær formel C11H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 196.294
MDL nummer MFCD01580193
InChI nøgle OSZRYTYCKGZYLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-piperidin-3-ylcarbonyl piperidine, piperidin-1-yl piperidin-3-yl methanone, piperidino 3-piperidyl ketone, 1,3'-carbonyldi piperidine, ketone, piperidino 3-piperidyl, 3-piperidinocarbonyl piperidine, 1-piperidine-3-carbonyl piperidine, piperidine, 1-3-piperidyl carbonyl, 3-piperidine-1-carbonyl piperidine, piperidin-3-yl-piperidin-1-yl-methanone
PubChem CID 218422
IUPAC navn piperidin-1-yl(piperidin-3-yl)methanon
SMIL C1CCN(CC1)C(=O)C2CCCNC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperidino(3-piperidinyl)methanone hydrochloride
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 232.75
Procent renhed 90%