Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Piperidin, 99%
Beskrivelse
Findes omfattende anvendelser som base, nukleofil og opløsningsmiddel. Bruges til produktion af dipiperidinyl-dithiuramtetrasulfid, som anvendes som gummivulkaniseringsaccelerator. Det anvendes ofte i faststoffase peptidsyntese (F-MOC Chemistry) og i kemiske nedbrydningsreaktioner (sekventering af DNA). Bruges til fremstilling af gummi, hærdning af epoxyharpikser og i fine kemikalier samt farmaceutiske produkter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Piperidin, 99% 500 ml plastikflaske CAS nr. 110-89-4
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperidine |
| Smeltepunkt | -11 °C |
| Kogepunkt | 106 °C (litteratur) |
| Emballage | Plast |
| Mængde | 500 mL |
| Procent renhed | 99% |