Få mere at vide
Piperidin, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10159831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10159831 100 mL 100ml
10204910 500 mL 500ml
10795021 1 L 1 L
10244860 2.5 L 2.5 L
10052923 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10159831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147181000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-89-4 | C5H11N | 85,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-89-4
Molekylær formel C5H11N
Molekylvægt (g/mol) 85.15
InChI nøgle NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn piperidin
SMIL C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperidine
Smeltepunkt -11,0 °C
Tæthed 0.8620 g/mL
Kogepunkt 106,0 °C
Flammepunkt 16 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4515 til 1,4535
Mængde 100 mL
Beilstein 20, 6
Fieser 01,886; 02,332; 04,393; 06,472; 07,293
Merck Index 15, 7580
Specifik vægtfylde 0.862
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: blandbar. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og benzen samt i kloroform, acetone og ethanol
Viskositet 1,46 mPa (20 °C)
Formel vægt 85.15
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.