Få mere at vide
Piperidin, 99,5%, renset ved redestillation, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperidine |
| Smeltepunkt | -11,0 °C |
| Tæthed | 0.8620 g/mL |
| Kogepunkt | 106,0 °C |
| Flammepunkt | 16 °C |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4515 til 1,4535 |
| Mængde | 100 mL |
| Merck Index | 15, 7580 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Piperidine
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.