Få mere at vide
Piperidin,≥ 99,0 % (GC/T), Honeywell™
Artikelnummer. 15687160
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15687160 1 L 1 L
15697160 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15687160 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 806401L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 110-89-4
Molekylær formel C5H11N
Molekylvægt (g/mol) 85.15
MDL nummer MFCD00005979
InChI nøgle NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine
PubChem CID 8082
ChEBI CHEBI:18049
IUPAC navn piperidin
SMIL C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperidine
Tæthed 0.862g/mL at 20°C
Flammepunkt 16°C (60.8°F)
Mængde 1 L
FN nummer UN2401
Beilstein 102438
Formel vægt 85.15g/mol
Procent renhed ≥99.0% (GC/T)