Få mere at vide
Piperidine-2,6-dione, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31032508
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
5g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31032508 1 g -
31014315 100 g -
31017830 1 kg -
31017094 10 g -
31030039 500 g -
31023157 5 g 5g
31032117 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31032508 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1321231g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperidine-2,6-dione
CAS 1121-89-7
Molekylær formel C5H7NO2
MDL nummer MFCD00006670
Mængde 1 g
SMIL O=C(CCC1)NC1=O
Molekylvægt (g/mol) 113.11
Procent renhed 98%