Få mere at vide
Piperidine-2,6-dicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperidine-2,6-dicarboxylic Acid |
| CAS | 499-82-1 |
| Molekylær formel | C7H11NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | C1CC(C(=O)O)NC(C1)C(=O)O |
| IUPAC navn | piperidine-2,6-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.16 |
| Formel vægt | 173.0688 |