Få mere at vide
Piperidine-1-sulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 15450478
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450478 250 mg 250mg
15430478 1 g 1g
15440478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54053.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35856-62-3 | C5H10ClNO2S | 183.65 g/mol
Piperidin-1-sulfonylchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Piperidin-1
-sulfonylchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35856-62-3
Molekylær formel C5H10ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 183.65
MDL nummer MFCD03250329
InChI nøgle QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-piperidinesulfonyl chloride, chloropiperidylsulfone, piperidinsulfochlorid, piperidinesulfonyl chloride, piperidinosulfonyl chloride, pperdne-1-sulfonyl chlorde, 1-piperidinesulfonylchloride, piperidinyl sulfonyl chloride, 1-piperidine sulfonyl chloride, piperidine-1-sulfonic acid chloride
PubChem CID 11298344
IUPAC navn piperidin-1-sulfonylchlorid
SMIL C1CCN(CC1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperidine-1-sulfonyl chloride
Tæthed 1.308
Brydningsindeks 1.492
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 183.65
Procent renhed 97%