Få mere at vide
piperidin-1-carboximidamidhydroiodid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10055132
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10055132 1 g 1g
10649905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10055132 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00642DA
Kemiske identifikatorer
CAS 102392-91-6
Molekylær formel C6H14IN3
Molekylvægt (g/mol) 255.103
InChI nøgle MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi
PubChem CID 2778397
IUPAC navn piperidin-1-carboximidamid;hydroiodid
SMIL C1CCN(CC1)C(=N)N.I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 255.1
Procent renhed 97%