missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Piperazonifil, TRC

Artikelnummer. 30137407
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137407 100 mg
17983685 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP480470100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1335201-04-1
Molekylær formel C25 H34 N6 O4
Molekylvægt (g/mol) 482.58
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethyl-3-oxo-1-piperazinyl)-1-hydroxyethyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Piperazinonafil
IUPAC navn 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethyl-3-oxopiperazin-1-yl)-1-hydroxyethyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(O)CN4CCN(CC)C(=O)C4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Piperazonifil
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H34N6O4/c1-5-8-18-22-23(29(4)28-18)25(34)27-24(26-22)17-13-16(9-10-20(17)35-7-3)19(32)14-30-11-12-31(6-2)21(33)15-30/h9-10,13,19,32H,5-8,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,26,27,34)
Formel vægt 482.2642
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.