Få mere at vide
Piperazinedione-carbonyl D-Phenylglycyl-glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperazinedione-carbonyl D-Phenylglycyl-glycine |
| CAS | 2170771-47-6 |
| Molekylær formel | C17H20N4O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Piperazinedione-carbonyl D-phenylglycyl-glycine, [(2R)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O6/c1-2-20-8-9-21(16(26)15(20)25)17(27)19-13(11-6-4-3-5-7-11)14(24)18-10-12(22)23/h3-7,13H,2,8-10H2,1H3,(H,18,24)(H,19,27)(H,22,23)/t13-/m1/s1 |
| SMIL | CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)NCC(=O)O)c2ccccc2)C(=O)C1=O |
| IUPAC navn | 2-[[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.36 |
| Formel vægt | 376.1383 |