Få mere at vide
Piperazine-N,N'-bis(2-ethanesulfonic Acid)-d18, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Piperazinediethanesulfonic-D18 Acid |
| CAS | 352534-95-3 |
| Molekylær formel | C8 D18 N2 O6 S2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,4-Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8-diethane-α,α,β,β-d4-sulfonic acid-d (9 CI), 1,4-Piperazinediethanesulfonic-D18 acid, 1,4-Piperazinediethanesulfonic-d18 acid, 1,4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)-d18, Perdeutero-2,2'-piperazine-1,4-diyl-bis-ethanesulfonic acid, Piperazine-N,N'-bis(2-ethanesulfonic acid)-d18, Piperazine-N,N'-bis(2-ethanesulfonic acid)-d18, Piperazine-N,N'-bis(2-ethanesulfonic acid)-d18 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2/hD2 |
| SMIL | [2 H]OS(=O)(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)O[2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | deuterio 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-deuteriooxysulfonylethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.479 |
| Formel vægt | 320.174 g/mol |
| Vis mere |