Få mere at vide
Piperazine hexahydrate, 98%
Artikelnummer. 10317020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317020 100 g Plastflaske -
10645762 500 g Plastflaske 500g
10795611 1 kg Plastflaske 1kg
13418358 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10317020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131301000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-63-2 | C4H10N2·6H2O | 194.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-63-2
Molekylær formel C4H10N2·6H2O
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00149389
InChI nøgle AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
PubChem CID 120181
IUPAC navn piperazin;hexahydrat
SMIL C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperazine hexahydrate
Navn note 98%
Smeltepunkt 41.0°C to 45.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 145.0°C to 156.0°C
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 23,4
Merck Index 14,7464
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperazine hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.