Få mere at vide
Piperazin, vandfri, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Piperazin fungerer som et mellemprodukt til lægemidler, polymerer, farvestoffer, korrosionsinhibitorer, gummiacceleratorer og overfladeaktive stoffer. Det bruges som råmateriale til fremstilling af plast, polyamidharpikser, urethan og bremsevæske. Det bruges også til kuldioxid- og svovlbrintegasvaskemedier. Desuden fungerer det som et epoxyhærdemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Piperazin fungerer som et mellemprodukt til lægemidler, polymerer, farvestoffer, korrosionsinhibitorer, gummiacceleratorer og overfladeaktive stoffer. Det bruges som råmateriale til fremstilling af plast, polyamidharpikser, urethan og bremsevæske. Det bruges også til kuldioxid- og svovlbrintegasvaskemedier. Desuden fungerer det som et epoxyhærdemiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand, chloroform, glycerol, glycoler og alkohol. Lidt opløseligt i benzen og heptan. Uopløseligt i ether.
Noter
Luft- og lysfølsom. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperazine |
| Navn note | anhydrous |
| Smeltepunkt | 108°C to 113°C |
| Tæthed | 1.11 |
| Kogepunkt | 146°C to 148°C |
| Flammepunkt | 88°C |
| Mængde | 2.5 kg |
| FN nummer | UN2579 |
| Beilstein | 102555 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |