Få mere at vide
Piperazin, vandfri, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447317
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447317 100 g 100g
11457317 500 g 500g
11467317 2.5 kg 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15049.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-85-0 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
Piperazin fungerer som et mellemprodukt til lægemidler, polymerer, farvestoffer, korrosionsinhibitorer, gummiacceleratorer og overfladeaktive stoffer. Det bruges som råmateriale til fremstilling af plast, polyamidharpikser, urethan og bremsevæske. Det bruges også til kuldioxid- og svovlbrintegasvaskemedier. Desuden fungerer det som et epoxyhærdemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Piperazin fungerer som et mellemprodukt til lægemidler, polymerer, farvestoffer, korrosionsinhibitorer, gummiacceleratorer og overfladeaktive stoffer. Det bruges som råmateriale til fremstilling af plast, polyamidharpikser, urethan og bremsevæske. Det bruges også til kuldioxid- og svovlbrintegasvaskemedier. Desuden fungerer det som et epoxyhærdemiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand, chloroform, glycerol, glycoler og alkohol. Lidt opløseligt i benzen og heptan. Uopløseligt i ether.
Noter
Luft- og lysfølsom. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-85-0
Molekylær formel C4H10N2
Molekylvægt (g/mol) 86.14
MDL nummer MFCD00005953
InChI nøgle GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
IUPAC navn piperazin
SMIL C1CNCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperazine
Navn note anhydrous
Smeltepunkt 108°C to 113°C
Tæthed 1.11
Kogepunkt 146°C to 148°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN2579
Beilstein 102555
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,7464
Opløselighedsinformation Soluble in water,chloroform,glycerol,glycols and alcohol. Slightly soluble in benzene and heptane. Insoluble in ether.
Formel vægt 86.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperazine, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperazine