Få mere at vide
Piperazin, vandfri, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Piperazin fungerer som et mellemprodukt til lægemidler, polymerer, farvestoffer, korrosionsinhibitorer, gummiacceleratorer og overfladeaktive stoffer. Det bruges som råmateriale til fremstilling af plast, polyamidharpikser, urethan og bremsevæske. Det bruges også til kuldioxid- og svovlbrintegasvaskemedier. Desuden fungerer det som et epoxyhærdemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Piperazin fungerer som et mellemprodukt til lægemidler, polymerer, farvestoffer, korrosionsinhibitorer, gummiacceleratorer og overfladeaktive stoffer. Det bruges som råmateriale til fremstilling af plast, polyamidharpikser, urethan og bremsevæske. Det bruges også til kuldioxid- og svovlbrintegasvaskemedier. Desuden fungerer det som et epoxyhærdemiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand, chloroform, glycerol, glycoler og alkohol. Lidt opløseligt i benzen og heptan. Uopløseligt i ether.
Noter
Luft- og lysfølsom. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperazine |
| Navn note | anhydrous |
| Smeltepunkt | 108°C to 113°C |
| Tæthed | 1.11 |
| Kogepunkt | 146°C to 148°C |
| Flammepunkt | 88°C (190°F) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2579 |
| Beilstein | 102555 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Piperazine, anhydrous
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Piperazine