Få mere at vide
Piperazine Adipate, Mikromol™
Artikelnummer. 17943206
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17943206 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17943206 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1636.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Piperazine Adipate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperazine adipate
CAS 142-88-1
Analyt- eller komponentnavne Piperazine adipate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H10 O4 . C4 H10 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Piperazine adipate, piperazine hexanedioate
InChI formel InChI=1S/C6H10O4.C4H10N2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
SMIL OC(=O)CCCCC(=O)O.C1CNCCN1
IUPAC navn hexanedioic acid;piperazine
Molekylvægt (g/mol) 232.28
Mængde 250 mg
Formel vægt 232.1423 g/mol