Få mere at vide
Piperazine Adipate, Mikromol™
Beskrivelse
Piperazine Adipate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperazine adipate |
| CAS | 142-88-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Piperazine adipate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H10 O4 . C4 H10 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Piperazine adipate, piperazine hexanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4.C4H10N2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2 |
| SMIL | OC(=O)CCCCC(=O)O.C1CNCCN1 |
| IUPAC navn | hexanedioic acid;piperazine |
| Vis mere |