missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Piperazine Adipate, LoGiCal

Artikelnummer. 30459493
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459493 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30459493 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1636.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Piperazine adipate
CAS 142-88-1
Analyt- eller komponentnavne Piperazine adipate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H10 O4 . C4 H10 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Piperazine adipate, piperazine hexanedioate
InChI formel InChI=1S/C6H10O4.C4H10N2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
Løsningstype Neat
SMIL OC(=O)CCCCC(=O)O.C1CNCCN1
IUPAC navn hexanedioic acid;piperazine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 232.28
Mængde 10 mg
Formel vægt 232.1423 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.