Få mere at vide
Piperazine, 99%, extra pure
Artikelnummer. 15214634 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15214634 10 kg 10kg
10785611 100 g 100g
10605572 500 g 500g
10115493 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15214634 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131290100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-85-0 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-85-0
Molekylær formel C4H10N2
Molekylvægt (g/mol) 86.14
MDL nummer MFCD00005953
InChI nøgle GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
IUPAC navn piperazin
SMIL C1CNCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperazine
Navn note anhydrous, 99%
Smeltepunkt 107.0°C to 111.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 146.0°C to 148.0°C
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Mængde 10 kg
Beilstein 23,4
Fieser 04,392
Merck Index 15,7576
Opløselighedsinformation Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether
Formel vægt 86.14
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinske flager