Få mere at vide
Piperazine-2-one, 95%
Artikelnummer. 10692245 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10692245 5 g Glass bottle 5g
10336634 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10692245 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398710050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5625-67-2 | C4H9N2O | 101.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5625-67-2
Molekylær formel C4H9N2O
Molekylvægt (g/mol) 101.13
MDL nummer MFCD01318687
InChI nøgle IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-piperazinone, 2-oxopiperazine, piperazine-2-one, piperazinone, 2-piperadone, oxopiperazine, piperazone, keto piperazine, 3-oxopiperazine, 2-ketopiperazine
PubChem CID 231360
IUPAC navn piperazin-2-one
SMIL O=C1C[NH2+]CCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperazine-2-one
Smeltepunkt 136°C to 140°C
Farve Tan to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 100.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperazine-2-one
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.