Få mere at vide
(+/-)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11466180
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466180 5 g 5g
11476180 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27101.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3022-15-9 | C5H12Cl2N2O2 | 203.063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3022-15-9
Molekylær formel C5H12Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 203.063
MDL nummer MFCD00044803
InChI nøgle WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, +/--piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, piperazin-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, +/--2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, +/--piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, przca-2hcl, r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
PubChem CID 2723757
IUPAC navn piperazin-2-carboxylsyre; dihydrochlorid
SMIL C1CNC(CN1)C(=O)O.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Smeltepunkt 270°C to 273°C
Mængde 5 g
Formel vægt 203.07
Procent renhed 98%