Få mere at vide
Piperazin-2,5-dion (glycinanhydrid), Mikromol™
Artikelnummer. 17959284
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17959284 25 mg
17917554 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17959284 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0314.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Piperazin-2,5-dion (glycinanhydrid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione)
CAS 106-57-0
Analyt- eller komponentnavne Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H6 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,5-Piperazinedione, 2,5-Diketopiperazine, 2,5-Dioxopiperazine, Cyclo(Gly-Gly), Cyclo(glycylglycyl), Cyclodiglycine, Cycloglycylglycine, Diglycolyl diamide, Diketopiperazine, Glycine cyclic dimer, Glycine, N-glycyl-, cyclic peptide, Glycine, bimol. cyclic peptide, Glycylglycine lactam, NSC 26345, alpha,gamma-Diacipiperazine, Glycine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
SMIL O=C1CNC(=O)CN1
IUPAC navn piperazin-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Mængde 25 mg
Formel vægt 114,0429 g/mol