Få mere at vide
Piperazine-2,5-dione, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperazine-2,5-dione |
| CAS | 106-57-0 |
| Molekylær formel | C4H6N2O2 |
| MDL nummer | MFCD00006009 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(CN1)NCC1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.10 |
| Procent renhed | 95% |