Få mere at vide
Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| Formel vægt | 94.1346 |