Få mere at vide
Piperaquine Tetraphosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperaquine Tetraphosphate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H32Cl2N6.4H3O4P/c30-22-2-4-24-26(20-22)32-8-6-28(24)36-16-12-34(13-17-36)10-1-11-35-14-18-37(19-15-35)29-7-9-33-27-21-23(31)3-5-25(27)29;4*1-5(2,3)4/h2-9,20-21H,1,10-19H2;4*(H3,1,2,3,4) |
| Formel vægt | 926.1141 |