Få mere at vide
Piperacilloic Acid (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 535.57 |
| Produkttype | Impurity |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Dry ice |
| Synonym | (2R,4S)-2-((R)-carboxy((R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetamido)methyl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid |