Få mere at vide
Piperacillin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C23H26N5NaO7S |
| Molekylvægt (g/mol) | 517.55, 539.54 |
| InChI nøgle | WCMIIGXFCMNQDS-RAMASXNTSA-M |
| SMIL | [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@@H]2[C@@H]3SC(C)(C)[C@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O |
| IUPAC navn | sodium (2R,5S,6S)-6-[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Produkttype | Metabolite∣API |
| Mængde | 250 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Vis mere |