Få mere at vide
Piperacillin natriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11433652 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433652 10 g 10g
11413652 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433652 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215626810
Kemiske identifikatorer
CAS 59703-84-3
Molekylær formel C23H26N5NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 539.54
MDL nummer MFCD00917471
InChI nøgle WCMIIGXFCMNQDS-QMJSIVKPSA-M
Synonym Sodium Piperacillin, Pipracil
PubChem CID 23666879
ChEBI CHEBI:8233
SMIL [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperacillin Sodium Salt
Type Piperacillin Sodium Salt
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid
Mængde 10 g
IUPAC navn natrium-(2S,5R,6R)-6-[(2S)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Formel vægt 539.5
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperacillin Sodium Salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperacillin SodiumSalt