missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Melford Piperacillin, natriumsalt
Beskrivelse
Piperacillin Sodium Salt er udlandsspektretβ -laktam antibiotikum.
Piperacillin Sodium Salt er udlandsspektretβ -laktam antibiotikum. Piperacillin tilhører klassen af udvidet spektrum penicilliner og hæmmer bakteriel cellevægsyntese. Det opnås ved at binde til penicillinbindende proteiner (PBP'er), enzymer involveret i de sidste stadier af peptidoglycansyntese i bakteriecellevæggen. Denne interferens resulterer i strukturel ustabilitet og eventuel cellelyse.
Piperacillin natriumsalt kan bruges til at studere antibiotikafølsomhedsmønstre eller som et selektivt middel i dyrkningsmedier for at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperacillin, Sodium Salt |
| CAS | 59703-84-3 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C23H26N5NaO7S |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?