Få mere at vide
Piperacillin Sodium, Mikromol™
Artikelnummer. 30051860
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051860 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051860 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0296.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Piperacillin Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperacillin Sodium
CAS 59703-84-3
Analyt- eller komponentnavne Piperacillin Sodium
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C23 H26 N5 O7 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Piperacillin Sodium, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid sodium salt (1:1), (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, CL 227193, Pentcillin, Piperacillin sodium, Piperacillin-Na, Sodium piperacillin, T 1220, [2S-[2alpha,5alpha,6beta(S*)]]-6-[[[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt
InChI formel InChI=1S/C23H27N5O7S.Na/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1
SMIL [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)[O-])c4ccccc4)C(=O)C1=O
IUPAC navn sodium;(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 539.54
Mængde 100 mg
Formel vægt 539.1451 g/mol