missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Piperacillin sodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16478716
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478716 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16478716 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1286

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Piperacillin sodium is a broad-spectrum β-lactam antibiotic.

Piperacillin sodium is a broad-spectrum β-lactam antibiotic.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Piperacillin sodium
Fysisk form Solid
CAS 59703-84-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H26N5NaO7S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sodium piperacillin
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (185.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (185.34 mM)
SMIL O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](NC(N3C(C(N(CC)CC3)=O)=O)=O)C4=CC=CC=C4)=O)N1C2=O)O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 539.54
Formel vægt 539.54
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.