missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Piperacillin Sodium, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperacillin Sodium |
| CAS | 59703-84-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Piperacillin Sodium |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C23 H26 N5 O7 S . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Piperacillin Sodium, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid sodium salt (1:1), (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, CL 227193, Pentcillin, Piperacillin sodium, Piperacillin-Na, Sodium piperacillin, T 1220, [2S-[2alpha,5alpha,6beta(S*)]]-6-[[[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N5O7S.Na/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)[O-])c4ccccc4)C(=O)C1=O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?