Få mere at vide
Piperacetazine, LoGiCal
Artikelnummer. 30463250
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463250 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463250 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3212.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperacetazine
CAS 3819-00-9
Analyt- eller komponentnavne Piperacetazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H30 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperidino]propyl]phenothiazin-2-yl methyl (6CI,7CI,8CI), 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperidino]propyl]phenothiazin-2-yl methyl ketone, PC 1421, Piperacetazine, Psymod, Quide, SC 9794, 2-Acetyl-10-[3-[4-(beta-hydroxyethyl)piperidino]propyl]phenothiazine
InChI formel InChI=1S/C24H30N2O2S/c1-18(28)20-7-8-24-22(17-20)26(21-5-2-3-6-23(21)29-24)13-4-12-25-14-9-19(10-15-25)11-16-27/h2-3,5-8,17,19,27H,4,9-16H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC(CCO)CC4)c2c1
IUPAC navn 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-yl]propyl]phenothiazin-2-yl]ethanon
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 410.57
Mængde 10 mg
Formel vægt 410,2028 g/mol