Få mere at vide
Invitrogen™ PiPer™ Pyrophosphat- eller fosfatanalysesæt
Beskrivelse
PiPer Pyrophosphate and Phosphate Assay Kit giver en ultrafølsom analyse til at detektere det fluorescerende produkt resorufin. Disse kits kan bruges til at detektere uorganisk pyrophosphat (PPi) eller phosphat (Pi) i en række prøver eller kan overvåge kinetikken af deres frigivelse af en række enzymer, herunder DNA/RNA-polymeraser, adenylatcyclase, S-acetylcoenzym A-syntetase, ATPaser, GTPases,-,-,-,-, syre/alkaliske phosphataser og phosphorylase kinase. Da resorufin har en stærk absorption, kan denne analyse udføres enten fluorometrisk eller kolorimetrisk.
Nøglefunktioner omfatter:
- Høj følsomhed —registrerer lave niveauer af uorganisk fosfat
- Alsidighed— velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder enzymaktivitetsanalyser
- Kvantitative resultater— giver nøjagtige og reproducerbare resultater
- Antal mærkninger pr. sæt: ~1.000 (100μ L pr. analysevolumen)
- Detektionsmetode: kolorimetrisk, fluorescens
- Kompatibilitet: kan bruges med både mikropladelæsere og spektrofotometre
- Excitations-/emissionsmaksima: 563/587 nm
De PiPer Pyrophosphate Assay Kit giver en følsom fluorogen eller kolorimetrisk metode til at detektere så lidt som 0,4μ M (fluorescens) eller 2μ M (absorbans) uorganisk pyrophosphat i en 100μ L assayvolumen. Phosphate Assay Kit detekterer så lidt som 0,2μ M Pi (fluorescens) i oprensede enzymsystemer med en 100μ L assayvolumen.
Brug PiPer Pyrophosphat- og fosfatanalysesæt til anvendelser såsom aniondetektion, biokemiske toksikologiske assays, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, cellulære toksikologiske assays, lægemiddelopdagelse og -udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, ionisk homeostase og signalering, fosfataseaktivitet, mål- og leadidentifikation og validering.
Absorptionen og fluorescensen af resorufin er pH-afhængig. Der er en pKa ved ~6,0, hvor absorptionsmaksimumet skifter til ~480 nm, og fluorescenskvanteudbyttet er markant lavere. Givet Amplex™ Rødt reagens er ustabilt ved høj pH (> 8,5) og er følsom over for lys, anbefaler vi, at denne reaktion udføres ved hjælp af den medfølgende reaktionsbuffer (ved optimal pH ~7,5) for de bedste resultater, og reagenser holdes beskyttet mod lys.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk, fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Fosfatanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Spektrofotometre, Mikropladelæsere |
| Produkttype | Fosfatanalyse |
| Farvetype | Amplex™ Rød |
| Format | 96-brøndsplade |
| Produktlinje | PiPer |
| Mængde | 1000 analyser |
| Vis mere |