Learn More
Invitrogen™ PiPer™ Pyrophosphat- eller fosfatanalysesæt
Code produit. 10378442
Click to view available options
Produkttype:
Fosfatanalyse
Pyrophosphat assay
Conditionnement:
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10378442
Marque: Invitrogen™ P22062
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
PiPer Pyrophosphat Assay Kit leverer reagenser til fluorogen eller kolorimetrisk detektion så lavt som 0,4 μmM (fluorescens) eller 2μ M (absorbans) uorganisk pyrophosphat (PPi), mens Phosphate Assay kits kan detektere ned til 0,2μ M Pi i oprensede enzymsystemer. Hvert sæt har nok til 1000 mærkninger.
PiPer Pyrophosphate and Phosphate Assay Kit giver en ultrafølsom analyse til at detektere det fluorescerende produkt resorufin. Disse kits kan bruges til at detektere uorganisk pyrophosphat (PPi) eller phosphat (Pi) i en række prøver eller kan overvåge kinetikken af deres frigivelse af en række enzymer, herunder DNA/RNA-polymeraser, adenylatcyclase, S-acetylcoenzym A-syntetase, ATPaser, GTPases,-,-,-,-, syre/alkaliske phosphataser og phosphorylase kinase. Da resorufin har en stærk absorption, kan denne analyse udføres enten fluorometrisk eller kolorimetrisk.
Nøglefunktioner omfatter:
  • Høj følsomhed —registrerer lave niveauer af uorganisk fosfat
  • Alsidighed— velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder enzymaktivitetsanalyser
  • Kvantitative resultater— giver nøjagtige og reproducerbare resultater
  • Antal mærkninger pr. sæt: ~1.000 (100μ L pr. analysevolumen)
  • Detektionsmetode: kolorimetrisk, fluorescens
  • Kompatibilitet: kan bruges med både mikropladelæsere og spektrofotometre
  • Excitations-/emissionsmaksima: 563/587 nm
De PiPer Pyrophosphate Assay Kit giver en følsom fluorogen eller kolorimetrisk metode til at detektere så lidt som 0,4μ M (fluorescens) eller 2μ M (absorbans) uorganisk pyrophosphat i en 100μ L assayvolumen. Phosphate Assay Kit detekterer så lidt som 0,2μ M Pi (fluorescens) i oprensede enzymsystemer med en 100μ L assayvolumen.
Brug PiPer Pyrophosphat- og fosfatanalysesæt til anvendelser såsom aniondetektion, biokemiske toksikologiske assays, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, cellulære toksikologiske assays, lægemiddelopdagelse og -udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, ionisk homeostase og signalering, fosfataseaktivitet, mål- og leadidentifikation og validering.
Absorptionen og fluorescensen af resorufin er pH-afhængig. Der er en pKa ved ~6,0, hvor absorptionsmaksimumet skifter til ~480 nm, og fluorescenskvanteudbyttet er markant lavere. Givet Amplex™ Rødt reagens er ustabilt ved høj pH (> 8,5) og er følsom over for lys, anbefaler vi, at denne reaktion udføres ved hjælp af den medfølgende reaktionsbuffer (ved optimal pH ~7,5) for de bedste resultater, og reagenser holdes beskyttet mod lys.
Informations sur la commande
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Farve Rød
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode Kolorimetrisk, fluorescens
Til brug med (applikation) Pyrophosphat assay
Til brug med (udstyr) Spektrofotometre, Mikropladelæsere
Produkttype Pyrophosphat assay
Farvetype Amplex™ Rød
Format 96-brøndsplade
Produktlinje PiPer
Mængde 1000 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitation/Emission 563/587 nm
Afficher plus Afficher moins
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis