Få mere at vide
Pipequaline, MedChemExpress
Beskrivelse
Pipequaline (PK 8165) is a partial benzodiazepine receptor agonist with anxiolytic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pipequaline |
| CAS | 77472-98-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H24N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | PK-8165 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (101.13 mM) |
| SMIL | C1(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C3C(CCC4CCNCC4)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.44 |
| Vis mere |