Få mere at vide
Pipendoxifene hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Pipendoxifene hydrochloride is a selective estrogen receptor modulator (SERM) that can be used for the research of breast cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pipendoxifene hydrochloride |
| CAS | 245124-69-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H33ClN2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (202.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC2=C(N(CC3=CC=C(OCCN4CCCCC4)C=C3)C(C5=CC=C(O)C=C5)=C2C)C=C1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 493.04 |
| Formel vægt | 493.04 |
| Vis mere |